Learn More
IDEX Health & Science, LLC FEP Tubing
Artikelnummer. 13023223
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
13023223 2 mm 1 Stück
13059862 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13023223 Lieferant IDEX Health & Science, LLC Lieferanten-Nr. 0201517
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Constructed with Teflon™ FEP Resin, excellent for use with general low pressure applications
Constructed with Teflon™ FEP Resin, this tubing is excellent for use with general low pressure applications. Our FEP tubing is held to extremely tight tolerances and has a lower gas permeability. It is offered in a variety of color tinted options that are translucent, making it easy to identify transfer lines and watch fluids flow. A simple color coding system also allows for quick detection of tubing thru-hole size.
  • FEP-Schläuche
  • Naturfarben
  • Hergestellt mit Teflon™ FEP-Harz
  • Hervorragend geeignet für allgemeine Niederdruckanwendungen
  • Mit äußerst engen Toleranzen
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Typ Schläuche für die Chromatographie
Autoklavierbar Nein
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0787 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,118 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49 ft. x 3 in.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Material FEP
Maximaler Druck 34 bar (500 psi)