Learn More
IDEX Health & Science, LLC FEP-Schläuche
Artikelnummer. 13059862
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
13059862 3,2 mm 1 Stück
13023223 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13059862 Lieferant IDEX Health & Science, LLC Lieferanten-Nr. 0201479
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt mit Teflon™ FEP-Harz, hervorragend für allgemeine Niederdruckanwendungen
Gefertigt mit Teflon™ FEP-Harz, ist dieses Rohr hervorragend für allgemeine Niederdruckanwendungen geeignet. Unser FEP-Rohr wird mit extrem engen Toleranzen gehalten und hat eine geringere Gasdurchlässigkeit. Es wird in verschiedenen farblich getönten Optionen angeboten, die durchsichtig sind, was es erleichtert, Übertragungsleitungen zu erkennen und den Flüssigkeitsfluss zu beobachten. Ein einfaches Farbcodierungssystem ermöglicht zudem eine schnelle Erkennung der Rohrgröße durch das Löcher.
  • FEP-Schläuche
  • Naturfarben
  • Hergestellt mit Teflon™ FEP-Harz
  • Hervorragend geeignet für allgemeine Niederdruckanwendungen
  • Mit äußerst engen Toleranzen
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Typ Schläuche für die Chromatographie
Autoklavierbar Nein
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,588 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Material FEP
Maximaler Druck 34 bar (500 psi)