Learn More
Thermo Scientific™ Fermacidal Disinfectant for all CO2 Incubators, 500 mL
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Ready-to-use, quaternary ammonium 500 mL disinfectant agent for use in all Thermo Scientific™ CO2 Incubators.
- Quaternary ammonium disinfectant
- For use in all Thermo Scientific™ CO2 Incubators
- Spray in, swab off, or rinse through
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.585 kg |
| Beschreibung | Ready-to-use, 500 mL disenfectant agent |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | All Thermo Scientific™ CO2 Incubators |