Learn More
Thermo Scientific™ Buffer O (10X)
Artikelnummer. 11809602 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1.0 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11809602 1.0 x 5 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11809602 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewährleisten Sie die optimalen Reaktionsbedingungen für Restriktionsenzyme mit 10X Buffer O, vorgemischt mit BSA für verbesserte Stabilität.
Das Fünf-Puffer-System gewährleistet optimale Reaktionsbedingungen für jedes Restriktionsenzym. Das System besteht aus 10 x B(Blau)-, G(Grün)-, O(Orange)-, R(Rot)- und Tango(Gelb)-Puffern. Alle Restriktionsenzyme werden in farblich gekennzeichneten Röhrchen geliefert, um den empfohlenen Reaktionspuffer anzugeben. Der empfohlene Puffer und/oder der universelle Tango-Puffer werden mit jedem Enzym geliefert.
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität. Einige Enzyme erfordern jedoch Additive, um 100 % der Aktivität zu erzielen. AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I und TsoI erfordern beispielsweise S-Adenosylmethionin, das mit dem Enzym geliefert wird, während AarI und BveI ein Oligonukleotid erfordern (wird ebenfalls mit dem Enzym geliefert). Esp3I erfordert DTT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Menge 1.0 x 5 ml
Produkttyp Puffer O
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen