Learn More
Descrizione
Aminoallyl-dUTP kann mit reversen Transkriptasen, Taq DNA-Polymerase, phi29-DNA-Polymerase, Klenow-Fragment und DNA-Polymerase I enzymatisch in DNA eingebaut werden. Die so erhaltene aminhaltige DNA kann anschließend mit jedem aminreaktiven Fluoreszenzfarbstoff, Biotin oder Hapten markiert werden.
Empfohlen für:
Enzymatische, indirekte, nicht radioaktive Markierung von DNA während cDNA-Synthese, PCR, Nick-Translation, Random Priming oder Primer Extension.
Specifica
Specifica
| Konzentration | 50 mM |
| Inhalt und Lagerung | Aminoallyl-dUTP Solution, 50 mM (50 μL) Store at –20°C. |
| Form | Flüssig |
| Polymerase | DNA-Polymerase |
| Markierungsmethode | Direkte Markierung |
| Marker oder Farbstoff | Aminoallyl |
| Menge | 50 μl |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, Genexpression, Non-Radioactive Labeling |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?