Learn More
Thermo Scientific™ BfuI Buffer (10X)
Artikelnummer. 10819370 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10819370 1 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10819370 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B59
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Restriktionsenzym BfuI.
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität.
Die folgenden Enzyme benötigen für eine optimale Verdauung einzigartige Puffer: 
  • AarI 
  • AjiI 
  • BamHI 
  • BfuI 
  • Bpu10I 
  • BseXI 
  • Bsp143I 
  • Cfr9I 
  • Cfr10I 
  • Eam1105I 
  • Ecl136II 
  • Eco52I 
  • EcoRI 
  • KpnI 
  • Lsp1109I 
  • PacI 
  • PasI 
  • Ppu21I 
  • SacI 
  • ScaI 
  • SdaI 
  • SduI 
  • SgeI 
  • TaqI 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10X
Typ IIS RE Ja
Menge 1 ml
Produkttyp BfuI-Puffer
Forschungskategorie Narbenloses Klonen