Learn More
Thermo Scientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit
Artikelnummer. 10755651 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
30 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
30 Reaktionen
Artikelnummer. 10755651
Marke: Thermo Scientific™ K0661
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit dem chromogenen Thermo Scientific™ Detektionskit für Biotin einen chromogenen Nachweis von biotinylierten Nukleinsäure-Sonden durch.
Das Biotin Chromogenic Detection Kit ist ein komfortables Mittel für den chromogenen Nachweis von biotinilierten Nukleinsäure-Sonden. Das Kit bietet reproduzierbar eine hohe Empfindlichkeit mit schwachem Hintergrund in Anwendungen wie zum Beispiel Southern Blotting, Northern Blotting, Dot- und Slot-Blotting sowie Screening von viralen Plaques und Bakterienkolonien. Die Biotinilisierung von DNA/RNA-Sonden wird häufig als sichere und komfortable Alternative zur radioaktiven Markierung verwendet. Biotin kann mithilfe verschiedener enzymatischer oder nichtenzymatischer Methoden und Mittel in Nukleinsäuren integriert werden, darunter das Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit. 
Das Kit wurde dafür konzipiert, reproduzierbar eine hohe Empfindlichkeit mit schwachem Hintergrund in Anwendungen wie zum Beispiel Southern-, Northern-, Dot- und Slot-Blotting sowie Screening von viralen Plaques und Bakterienkolonien zu bieten. Die Biotinilisierung von DNA/RNA-Sonden wird häufig als sichere und komfortable Alternative zur radioaktiven Markierung verwendet. Biotin kann unter Verwendung von verschiedenen enzymatischen oder nichtenzymatischen Methoden einschließlich des Biotin-basierten DecaLabel DNA-Markierungs-Kit in Nukleinsäuren eingebaut werden. Biotinilierte Sonden werden mit an alkalische Phosphatase (AP) gekoppeltem Streptadivin nachgewiesen. Streptavidin-AP-Konjugate binden sich spezifisch und irreversibel an die Biotin-markierten Sonden. Die Sonden werden anschließend unter Verwendung eines chromogenen Substrats für alkalische Phosphatase BCIP/NBT visualisiert, wodurch ein lilablaues Präzipitat erzeugt wird. Für die Visualisierung ist deshalb kein Röntgenfilm oder andere spezielle Ausrüstung erforderlich (Abb. 1). Das chromogene Biotin-Nachweis-Kit umfasst Blocking-Reagenz und Blocking-Waschpuffer, die speziell zur Minimierung von Hintergrund konzipiert wurden, der oft beim Biotin-Nachweis mit herkömmlichen Systemen entsteht. Die positiv geladene SensiBlot Plus Nylonmembran ist eine empfohlene Komponente dieses Nachweis-Kits, da es die höchstmögliche Nachweisempfindlichkeit bei schwächstem Hintergrund gewährleistet.
  • Hohe Nachweisempfindlichkeit – 0,03 pg homologe DNA in Dot-Blot-Hybridisierung mit Biotin-markierter Sonde
  • Niedriger Hintergrund durch optimierte Wasch- und Blockierverfahren
  • Niedriger Hintergrund durch optimierte Wasch- und Blockierverfahren
  • Schnell und praktisch – Gebrauchsfertige Komponenten
Empfohlen für:
Southern, Northern, Dot/Slot Blots, Plaque- oder Kolonie-Screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisverfahren Chromogen
Format Kit
Labeling Target DNA/RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Southern, Northern, Dot/Slot-Blots, Plaque- oder Kolonie-Screening
Produkttyp Nachweiskit für biotinylierte Nukleinsäure
Menge 10 Reaktionen