Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methylated Human Genomic DNA
Artikelnummer. 11941421 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 μg
Packungsgröße:
15 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11941421 15 μg 15 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11941421 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SD1131
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie mit dieser methylierten humanen genomischen DNA-Kontrolle die Genauigkeit bei der DNA-Methylierungsanalyse.
Humangenomische DNA wird enzymatisch mit CpG-Methyltransferase (M.Sssl) methyliert. Genomische DNA wurde aus Blutproben gesunder männlicher Personen (HIV-, HBV- und HCV-negativ) isoliert. Die isolierte genomische DNA wurde mit CpG-Methyltransferase behandelt, erneut aufgereinigt und im TE-Puffer gelöst. = CpG-Methylierungsgrad von 98 % durch Bisulfit-Sequenzierung bestätigt.
Überblick
  • Rein – DNA frei von Inhibitoren, Proteinen und RNA
  • Praktisch – Gebrauchsfertige 100 ng/µl-Konzentration
  • Kompatibel mit nachgeschalteten Anwendungen
  • Vollständige Methylierung von Zytosinen in CpG-Dinukleotiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 ng/µl
Format Rörchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Enthält [sonstige]
Produkttyp CPG-Methylierte Human-genomische DNA
Menge 15 μg
Spezies Human
Form Flüssig