Learn More
Thermo Scientific™ CpG Methyltransferase (M.SssI)
Artikelnummer. 11368851 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μl
Packungsgröße:
25 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368851 25 μl 25 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11368851 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EM0821
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit der Thermo Scientific™ CpG-Methyltransferase (M.SssI), einem der grundlegenden Werkzeuge für epigenetische Studien, erhalten Sie schnelle Reaktionszeiten, ohne die Reaktionseffizienz zu beeinträchtigen.
Das Enzym methyliert die C5-Position auf dem Grundanteil aller Cytosin-Nukleotide, die in unmethylierter oder hemimethylierter doppelsträngiger DNA in einem 5'-CpG-3'-Kontext enthalten sind.
M.SssI wurde speziell für schnelle Reaktionszeiten entwickelt, ohne die Reaktionseffizienz zu beeinträchtigen. Das Enzym schließt die Modifikation aller CpGs in 15 Minuten bei 37°C ab. Darüber hinaus wurde das Enzym speziell für die Verwendung mit genomischer DNA – dem primären Substrat in epigenetischen Untersuchungen – validiert.
M.SssI wird mit einem optimierten 10x-Reaktionspuffer und 50x S-Adenosylmethionin (SAM) als Cofaktor geliefert.
Highlights
  • Hohe Effektivität– vollständige in-vitro-Methylierung aller CpGs in nicht methylierter und hemimethylierter DNA
  • Schnell – Die Reaktion ist in 15 Minuten bei 37°C abgeschlossen.
  • Stabil bei -20°C, 2 Jahre lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enzym Methyltransferase
Kompatibler Puffer 10x Reaktionspuffer
Menge 25 μl
Produkttyp CpG-Methyltransferase
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.