Learn More
Thermo Scientific™ dITP Solution (100 mM)
Artikelnummer. 10681041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10681041 0.25 mL 0.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10681041 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R1191
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem hochreinen dITP.
Empfohlen für:
Zur Anwendung in allen molekularbiologischen Applikationen, einschließlich PCR und RT-PCR mit Taq DNA-Polymerase, cDNA-Synthese, SNP-Genotypisierung und Primer Extension
Hinweis:
dITP ist nicht für eine PCR mit Proofreading-Enzymen oder Proofreading-Enzyme enthaltenden Enzym-Mischungen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 100 mM
Inhalt und Lagerung dITP Solution, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Form Flüssig
Polymerase DNA-Polymerase
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 0.25 mL
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, cDNA Synthesis, RT-PCR