Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Artikelnummer. 11501655 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11501655 250 Aufreinigungen 1 Stück
11591645 50 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11501655 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0802
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Dithiothreitol (DTT, Nr. R0861)
Aufreinigung von genomischer RNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Blättern, Wurzeln, Sprossen und anderen Teilen verschiedener Pflanzen. Lieferung als praktische Zentrifugationssäulen.
Das GeneJET Aufreinigungs-Minikit für Pflanzen-RNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert zwischen verschiedenen Spezies, Geweben und dem Alter der Gewebeprobe. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Kieselgelbasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit teurer Harze, toxischer Phenol-Chloroform-Extraktionen oder zeitaufwändiger Alkoholausfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige aufgereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert je nach Spezies, Geweben und Alter der Gewebeprobe.
  • Schnell – Das Verfahren kann nach der Zelllyse innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen werden
  • Anwenderfreundlich – Das Protokoll enthält keinen verstopfungsanfälligen Lysat-Filtrationsschritt
  • Hohe Ausbeute – Bis zu 65 μg hochreine RNA mit hoher Integrität aus 50 mg Pflanzenproben
  • Mit einer Vielzahl von Proben (Blätter, Wurzeln, Sprossen und andere Teile verschiedener Pflanzen) kompatibel
Enthält:
Lyselösung für Pflanzen-RNA, Waschpuffer WB 1 (konzentriert), Waschpuffer 2 (konzentriert), nukleasefreies Wasser, GeneJET™ RNA-Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen), Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot, Nuklease-Protection-Assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 200 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 200 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 2 x 100 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 125 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 250 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 250 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 250 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 20 min.
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Pflanzen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 250 Aufreinigungen
Umfang Mini
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge ≤ 100 mg
Ertrag Bis zu 65 μg