Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Artikelnummer. 11591645 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11591645 50 Aufreinigungen 1 Stück
11501655 250 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11591645 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0801
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Dithiothreitol (DTT, Nr. R0861)
Aufreinigung von genomischer RNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus Blättern, Wurzeln, Sprossen und anderen Teilen verschiedener Pflanzen. Lieferung als praktische Zentrifugationssäulen.
Das GeneJET Aufreinigungs-Minikit für Pflanzen-RNA wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert zwischen verschiedenen Spezies, Geweben und dem Alter der Gewebeprobe. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit teurer Harze, toxischer Phenol-Chloroform-Extraktionen oder zeitaufwändiger Alkoholausfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden. Die RNA-Ausbeute variiert je nach Spezies, Geweben und Alter der Gewebeprobe.
  • Schnell – das Verfahren kann nach der Zelllyse innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen werden
  • Anwenderfreundlich – das Protokoll enthält keinen verstopfungsanfälligen Lysat-Filtrationsschritt
  • Hohe Ausbeute – bis zu 65 μg hochreine RNA mit hoher Integrität aus 50 mg Pflanzenproben
  • Mit einer Vielzahl von Proben (Blätter, Wurzeln, Sprossen und andere Teile verschiedener Pflanzen) kompatibel
Im Lieferumfang enthalten:
Lyselösung für Pflanzen-RNA, Waschpuffer WB 1 (konzentriert), Waschpuffer 2 (konzentriert), nukleasefreies Wasser, GeneJET™ RNA-Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen), Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (1,5 ml), detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot, Nuklease-Protection-Assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 40 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 30 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 20 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Pflanzen
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 50 Aufreinigungen
Umfang Mini
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge ≤ 100 mg
Ertrag Bis zu 65 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Plant RNA Purification Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid