Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Mikrokit zur RNA-Reinigung und -Konzentration
Product Code. 13213159 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Unit Size:
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
13213159 250 Aufreinigungen -
13203159 50 Aufreinigungen 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13213159 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. K0842
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Führen Sie mit diesem Kit eine schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben durch.
Das GeneJET RNA-Aufreinigungs- und Aufkonzentrations-Micro-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben sowie für die RNA-Reinigung nach der Behandlung mit DNase I und anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt.
Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
  • Fortschrittliches Säulendesign – Einfach zu öffnen, zu beladen und zu handhaben
  • Eluieren Sie in einem Volumen von 6 bis 10 μl
  • 85 bis 100 % Rückgewinnung von RNA mit hoher Integrität
  • Außergewöhnliche Reinheit – Isolieren Sie Enzym-Inhibitoren wie Heparin, EDTA oder Citrat, DNase I und andere Enzyme
  • Schnell und einfach – Das Verfahren dauert weniger als 5 Minuten
  • Die aufgereinigte RNA kann in gängigen Downstream-Anwendungen verwendet werden – RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und andere RNA-basierte Analysen
Enthält:
Mikrosäule und Entnahmeröhrchen für GeneJET RNA-Aufreinigung, Bindungspuffer, Waschpuffer 1 (konz.), Waschpuffer 2 (konz.), Wasser (nukleasefrei), Entnahmeröhrchen (1,5 ml)
Empfohlen für:
Das GeneJET RNA-Aufreinigungs- und Aufkonzentrations-Micro-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufkonzentration von vorgereinigten RNA-Proben sowie für die RNA-Reinigung nach der Behandlung mit DNase I und anderen enzymatischen Reaktionen entwickelt. Das Kit vereint den Komfort der Spin-Säulen-Technologie mit den selektiven Bindungseigenschaften einer Silika-Membran, wodurch die Notwendigkeit für den langwierigen Umgang mit Harzen oder für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 5 min
Probentyp RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Nuklease-Schutz-Assays, Nukleinsäuremarkierung, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung
Anzahl Reaktionen 250 Aufreinigungen
Produktlinie GeneJET
Menge 250 Aufreinigungen
Umfang Micro
Target Gesamt-RNA
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid