Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Artikelnummer. 11521655 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11521655 50 Reaktionen 1 Stück
11531655 250 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11521655 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0781
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus frischem, gefrorenem gerinnungsgehemmtem Säugetierblut, gealtertem Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten.
Das GeneJET Mini-Kit zur Aufbereitung genomischer DNA aus Vollblut nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Thermo Scientific GeneJET Aufreinigungs-Mini-Kit für genomische DNA aus Vollblut nutzt eine Membrantechnologie auf Kieselgelbasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Vorteile
Effizient – Hohe Rückgewinnung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
Schnell – 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
Anwenderfreundlich – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
Rein – DNA rein von Enzym-Inhibitoren, RNA und Proteinen. Gebrauchsfertig für alle anspruchsvollen Anwendungen und validiert in Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdaus
Kompatibel – Geeignet für eine Vielzahl von Proben wie frisches oder gefrorenes antikoaguliertes Säugetierblut (behandelt mit EDTA, Citrat oder Heparin), gealtertes Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten
Anwendungen
• Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
• PCR und qPCR
• FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau
• Southern Blot Enthält Proteinase-K-Lösung Lyselösung Waschpuffer WB I (konzentriert) Waschpuffer II (konzentriert) Elutionspuffer GeneJET Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen) Entnahmeröhrchen detailliertes Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Spin-Säule
Umfang Mini
Probentyp Blut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Aufreinigungkit für genomische DNA
Menge 50 Reaktionen
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit < 20 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride