Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Artikelnummer. 11531655 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11531655 250 Aufreinigungen 1 Stück
11521655 50 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11531655 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0782
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus frischem, gefrorenem gerinnungsgehemmtem Säugetierblut, gealtertem Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten.
Das GeneJET Mini-Kit zur Aufbereitung genomischer DNA aus Vollblut nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Thermo Scientific GeneJET Aufreinigungs-Mini-Kit für genomische DNA aus Vollblut nutzt eine Membrantechnologie auf Kieselgelbasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Vorteile
Effizient – Hohe Rückgewinnung von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
Schnell – 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
Anwenderfreundlich – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Sammelröhrchen bestückt
Rein – DNA rein von Enzym-Inhibitoren, RNA und Proteinen. Gebrauchsfertig für alle anspruchsvollen Anwendungen und validiert in Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdaus
Kompatibel – Geeignet für eine Vielzahl von Proben wie frisches oder gefrorenes antikoaguliertes Säugetierblut (behandelt mit EDTA, Citrat oder Heparin), gealtertes Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten
Anwendungen
• Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
• PCR und qPCR
• FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau
• Southern Blot Enthält Proteinase-K-Lösung Lyselösung Waschpuffer WB I (konzentriert) Waschpuffer II (konzentriert) Elutionspuffer GeneJET Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Entnahmeröhrchen) Entnahmeröhrchen detailliertes Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Inhalt und Lagerung • 5 x 1.2 mL Proteinase K Solution; store at room temperature until opened, –20°C after opening
• 120 mL Lysis Solution; room temperature
• 40 mL Wash Buffer I (concentrated); room temperature
• 40 mL Wash Buffer II (concentrated); room temperature
• 150 mL Elution Buffer; room temperature
• 250 GeneJET Purification Columns with Collection Tubes; room temperature
• 250 Collection Tubes; room temperature
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Umfang Mini
Probentyp Blut, Buffy-Coat, Dried Blood Spots, Buccal Swab, Urine, Whole Blood
Elutionsvolumen 50 to 200 μL
Endprodukttyp gDNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Menge 250 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit < 20 min
Ertrag ≤65 μg
Ausgangsmaterialmenge Bone Marrow: ≤200 μL
Buccal Swabs: 1
Buffy Coat: 200 μL
Dried Blood Spots: varies
Urine: ≤4.5 mL
Whole Blood: ≤500 μL