Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Artikelnummer. p-4530574 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11521655
Marke: Thermo Scientific™ K0781
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aufreinigung von genomischer DNA mithilfe von Kieselgelmembranen aus frischem, gefrorenem gerinnungsgehemmtem Säugetierblut, gealtertem Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten.
Das GeneJET Mini-Kit zur Aufbereitung genomischer DNA aus Vollblut nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und reinigt DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb auf. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Das Kit verwendet eine auf Siliziumdioxid basierende Membrantechnologie in Form einer praktischen Spinsäule, die den Einsatz teurer Harze, toxischer Phenol-Chloroform-Extraktionen oder zeitaufwändiger Alkoholpräzipitation überflüssig macht. 20 Minuten nach der Zelllyse liefert das Standardverfahren gereinigte DNA mit einer Größe von mehr als 30 kb.
  • Effizient: Hohe Ausbeute an genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Schnell: 20-minütiges Verfahren nach der Zelllyse
  • Praktisch: Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt
  • Rein: DNA frei von Enzym-Inhibitoren, RNA und Proteinen, einsatzbereit für alle anspruchsvollen Anwendungen, validiert in Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauungen
  • Kompatibel: Geeignet für eine Vielzahl von Proben wie frisches oder gefrorenes antikoaguliertes Säugetierblut (behandelt mit EDTA, Citrat oder Heparin), gealtertes Blut, Buffy-Coat, Knochenmark und Körperflüssigkeiten
Im Lieferumfang enthalten:
Proteinase-K-Lösung, Lyselösung, Waschpuffer WB I (konzentriert), Waschpuffer II (konzentriert), Elutionspuffer, GeneJET™ Aufreinigungssäulen (vormontiert mit Sammelröhrchen), Sammelröhrchen, detailliertes Protokoll
Empfohlen für:
Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B. PCR und qPCR, FastDigest™ und konventioneller Restriktionsverdau, Southern Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Spin-Säule
Umfang Mini
Probentyp Blut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Klonierung, Southern Blotting, Sequenzierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Aufreinigungkit für genomische DNA
Menge 50 Reaktionen
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit < 20 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, Guanidine hydrochloride