Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611041 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10611041 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10611041 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1551
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Die Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler Express DNA-Leiter ist für die schnelle Trennung (in 5 bis 15 Minuten bei 23 V÷cm) von doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen konzipiert.
Die Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express DNA-Leiter ermöglicht eine schnelle Trennung (in 5 bis 15 Minuten bei 23 V÷cm) von doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen.
Das Bandmuster von Expressleitern wird nicht durch die Zusammensetzung des Elektrophoresepuffers, der Spannung oder des Gel-Prozentsatzes beeinflusst. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler Express DNA-Leiter kann mit T4Polynucleotidkinase radioaktiv markiert werden, siehe Protokoll. Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
  • Ideal für die schnelle Trennung unter einer Vielzahl von Elektrophoresebedingungen
  • Klar abgegrenzte Banden:
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 100 bp bis 5000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 50 μg
Produktlinie GeneRuler
Produkttyp DNA-Leiter