Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express DNA-Leiter ermöglicht eine schnelle Trennung (in 5 bis 15 Minuten bei 23 V÷cm) von doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen.
Das Bandmuster von Expressleitern wird nicht durch die Zusammensetzung des Elektrophoresepuffers, der Spannung oder des Gel-Prozentsatzes beeinflusst. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten. Die GeneRuler Express DNA-Leiter kann mit T4Polynucleotidkinase radioaktiv markiert werden, siehe Protokoll. Die Leiter wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff für Proben-DNA geliefert.
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Ideal für die schnelle Trennung unter einer Vielzahl von Elektrophoresebedingungen
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 100 bp bis 5000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Menge | 5 x 50 μg |
| Produktlinie | GeneRuler |
| Produkttyp | DNA-Leiter |