Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 100 bis 1000 bp, wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
- Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA
- Klar abgegrenzte Banden:
- Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G |
| Number of Markers | 14 |
| Produkttyp | 100BP Plus DNA Ladder |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 100 bp bis 3000 bp |
| Volumen (metrisch) | 50 μg |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Mehr anzeigen |