Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig
Artikelnummer. 10400280 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
100BP DNA Ladder
100BP Plus DNA Ladder
1KB DNA Ladder
1KB Plus DNA Ladder
50BP DNA Ladder
DNA Ladder Mix
High Range DNA Ladder
Low Range DNA Ladder
Ultra Low Range DNA Ladder
Menge:
100 Anwendungen
500 Anwendungen
Größenbereich:
100 bp bis 10000 bp
100 bp bis 1000 bp
100 bp bis 3000 bp
10171 bp bis 48502 bp
10 bp bis 300 bp
250 bp bis 10000 bp
25 bp bis 700 bp
50 bp bis 1000 bp
75 bp bis 20000 bp
Number of Markers:
8
10
11
13
14
15
21
Packungsgröße:
5 Stück
50 Mikrogramm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Größenbereich Number of Markers Packungsgröße
10400280 Ultra Low Range DNA Ladder 100 Anwendungen 10 bp bis 300 bp 11 50 Mikrogramm
10784881 Low Range DNA Ladder 100 Anwendungen 25 bp bis 700 bp 10 -
10314340 50BP DNA Ladder 100 Anwendungen 50 bp bis 1000 bp 13 50 Mikrogramm
10600301 1KB Plus DNA Ladder 100 Anwendungen 75 bp bis 20000 bp 15 50 Mikrogramm
10328179 100BP DNA Ladder 100 Anwendungen 100 bp bis 1000 bp 10 50 Mikrogramm
10364280 100BP Plus DNA Ladder 100 Anwendungen 100 bp bis 3000 bp 14 50 Mikrogramm
10181070 DNA Ladder Mix 100 Anwendungen 100 bp bis 10000 bp 21 50 Mikrogramm
10809360 1KB DNA Ladder 100 Anwendungen 250 bp bis 10000 bp 14 50 Mikrogramm
10508950 High Range DNA Ladder 100 Anwendungen 10171 bp bis 48502 bp 8 50 Mikrogramm
10101240 1KB Plus DNA Ladder 500 Anwendungen 75 bp bis 20000 bp 15 5 Stück
11883953 100BP DNA Ladder 500 Anwendungen 100 bp bis 1000 bp 10 5 Stück
10181260 100BP Plus DNA Ladder 500 Anwendungen 100 bp bis 3000 bp 14 5 Stück
11531605 DNA Ladder Mix 500 Anwendungen 100 bp bis 10000 bp 21 5 Stück
11571595 1KB DNA Ladder 500 Anwendungen 250 bp bis 10000 bp 14 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10400280 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 €
    107.65 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 11.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Führen Sie Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen durch.
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, 100 bis 1000 bp, wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung einer großen Bandbreite doppelsträngiger DNA auf Agarose- oder Polyacrylamidgelen empfohlen. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler 100 bp DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Der Marker wird in einem 6X DNA Loading Dye geliefert.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA 
  • Ideal für die nicht denaturierende Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel 
  • Ideal für die Analyse von siRNA 
  • Klar abgegrenzte Banden 
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil 
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Number of Markers 11
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bp bis 300 bp
Volumen (metrisch) 50 μg
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 100 Anwendungen
Produktlinie GeneRuler
Produkttyp Ultra Low Range DNA Ladder