Learn More
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder, gebrauchsfertig
Artikelnummer. 10590841 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10590841 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10590841 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1553
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 €
    101.65 € / 50 Mikrogramm
    Sparen 10.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle Trennung (in 5 bis 15 Minuten bei 23 V/cm) von doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen. Vorgemischt mit Auftragsfarbstoff zum direkten Auftragen auf Gel.
Die GeneRuler Express DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist für die schnelle Trennung (in 5 bis 15 Minuten bei 23 V/cm) von doppelsträngigen DNA-Fragmenten in Agarose-Gelen konzipiert (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1). Das Bandmuster von Expressleitern wird nicht durch die Zusammensetzung des Elektrophoresepuffers, der Spannung oder des Gel-Prozentsatzes beeinflusst. Die Leiter ist eine Mischung aus einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten.
Die GeneRuler Express DNA-Leiter, gebrauchsfertig, ist zum direkten Beladen des Agarose-Gels mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt.
Die Leiter ist im Lieferumfang des 6x DNA-Ladefarbstoff für DNA-Proben enthalten.
Besondere Eigenschaften
  • Ideal sowohl für Größenbestimmung als auch ungefähre Quantifizierung von DNA 
  • Ideal für die schnelle Trennung unter einer Vielzahl von Elektrophoresebedingungen 
  • Klar abgegrenzte Banden 
  • Kräftige Referenzbanden (in Rot bereitgestellt)
  • Kann direkt aufgetragen werden und ist bei Raumtemperatur 6 Monate stabil 
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Orange G
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 100 bp bis 5000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 50 μg
Produktlinie GeneRuler
Produkttyp DNA-Leiter