Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer
Artikelnummer. 10101330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10101330 60 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10101330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SO113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die mit M13-pUC-Sequenzierprimern und einzelsträngigen Oligonukleotiden in die Mehrfachklonierungsstellen (MCS) verschiedener auf pUC19 basierenden Klonierungsvektoren eingefügt wurden.
Die M13/pUC Sequenzierprimer binden im Bereich des 5-Endes an das lacZ-Gen. Alle Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Sequenzierprimer
Inhalt und Lagerung M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer, 10 μM (60 μL)
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 μM
Primer M13.
Menge 60 μl
Vektor pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Form Flüssig