Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μM, 42 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
M13/pUC Sequenzierprimer binden im Bereich des 5-Endes an das lacZ-Gen. Alle Primer werden als wässrige Lösung mit 10 μM geliefert.
Die M13/pUC Sequenzierprimer binden im Bereich des 5-Endes an das lacZ-Gen. Alle Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sequenzierprimer |
| Inhalt und Lagerung | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer, 10 μM (42 μL) Store at –20°C. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konzentration | 10 μM |
| Primer | M13. |
| Menge | 10 μM, 42 μL |
| Vektor | pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Form | Flüssig |