Learn More
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2x), mit separatem ROX-Fläschchen
Artikelnummer. 11863923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Artikelnummer. 11863923
Marke: Thermo Scientific™ K0252
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
  • Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 10 x 1,25 ml Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2x) mit Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (auch dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer, ausreichend für 1000 x 25 μl Reaktionen.
• 250 μl ROX-Lösung, 50 μM
• 10 x 1,25 ml nuklease-freies Wasser
Aufbewahrung bei -20 °C.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Produktlinie Maxima
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 1,000 reactions
Ausreichend für 1000 Reaktionen zu 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1.000 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 10 x 1,25 ml