Beschreibung
Beinhaltet
- Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) mit ROX-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
- Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) mit Fluorescein-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
- Maxima SYBR Green qPCR Master Mix, ROX-Lösung im Lieferumfang enthalten (2X), wird in separatem ROX-Fläschchen geliefert
- Alle Maxima SYBR Green qPCR Master Mixe enthalten Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer. Lieferung mit nukleasefreiem Wasser
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
- Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
- Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
- Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
Bestellinformation
Orders placed Monday through Wednesday ship next day; Thursday and Friday orders ship the following Monday.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Contains: • 4 x 12.5 mL Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with fluorescein passive reference dye; sufficient for 4000 x 25 μL reactions. • 2 x 30 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Produktlinie | Maxima |
| Mehr anzeigen |