Learn More
Maxima Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11843923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11843923 1.000 Reaktionen 1000 Reaktionen
11833923 200 Reaktionen 200 Reaktionen
11826863 4000 Reaktionen 4000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11843923 Lieferant Maxima Lieferanten-Nr. K0242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1256.00 €
    1011.65 € / 1000 Reaktionen
    Sparen 244.35 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
  • Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) mit ROX-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
  • Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) mit Fluorescein-passivem Referenzfarbstoff als Supplement
  • Maxima SYBR Green qPCR Master Mix, ROX-Lösung im Lieferumfang enthalten (2X), wird in separatem ROX-Fläschchen geliefert
  • Alle Maxima SYBR Green qPCR Master Mixe enthalten Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase und dNTPs (auch dUTP) in einem optimierten PCR-Puffer. Lieferung mit nukleasefreiem Wasser
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
  • Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Contains:
• 10 x 1.25 mL Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with fluorescein passive reference dye; sufficient for 1000 x 25 μL reactions.
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Produktlinie Maxima
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 1,000 reactions
Ausreichend für 1000 Reaktionen zu 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 1.000 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 10 x 1,25 ml