Learn More
Thermo Scientific™ Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x)
Artikelnummer. 11873913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
4000 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
11873913 200 Reaktionen 200 Reaktionen
11883913 1.000 Reaktionen 1000 Reaktionen
11893913 4000 Reaktionen 4000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11873913 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 €
    224.65 € / 200 Reaktionen
    Sparen 55.35 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige für qPCR und 2-stufige RT-qPCR optimierte Lösung.
Die Master-Gemische enthalten Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und dNTPs in einem optimierten PCR-Puffer. Es müssen nur das Template und die Primer zugegeben werden. SYBR Green I ist ein interkalierender Farbstoff, der die DNA-Detektion und DNA-Analyse ohne Einsatz sequenzspezifischer Sonden ermöglicht.
In Kombination mit einem optimierten Puffer gewährleistet Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase die Spezifität und Sensitivität der PCR, während dUTP in der Mischung optional vor Verschleppungskontamination mithilfe von Uracil-DNA Glycosylase (UDG) schützt. Die Verwendung von Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes in Echtzeit-PCR-Anwendungen ermöglicht die reproduzierbare, sensitive und spezifische Quantifizierung genomischer Templates und von Plasmid-, Virus- und cDNA-Vorlagen. Maxima SYBR Green qPCR Master-Gemische sind mit den meisten Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
  • Spezifität: Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase und der optimierte Puffer verhindern eine unspezifische Amplifikation und die Bildung von Primer-Dimeren
  • Empfindlichkeit: Erkennt Ziele mit niedriger Kopienanzahl
  • Großer linearer Bereich: Präzise Quantifizierung über 9 Größenordnungen
  • Reproduzierbarkeit und Komfort: Gebrauchsfertiger Mastermix 2X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 2 x 1,25 ml Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x) mit Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (auch dUTP) und SYBR Green I in einem optimierten PCR-Puffer mit ROX-passivem Referenzfarbstoff, ausreichend für 200 x 25 μl Reaktionen.
• 2 x 1,25 ml Nuklease-freies Wasser
Lagerung bei -20 °C.
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinie Maxima
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 200 reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen von 25 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 2 x 1,25 ml