Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 15 bp DNA Fragment
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
NoLimits ist eine Sammlung von 36 hochgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen individuelle Standards durch PCR hergestellt werden, werden Thermo Scientific NoLimits DNA-Fragmente mit speziell entwickelten Plasmiden hergestellt, die durch patentierte Technologie gereinigt werden.
Plasmid-DNA wird durch Thermo Scientific Restriktionsenzyme verdaut, und die einzelnen DNA-Fragmente werden durch Chromatographie aus dem verdauten Gemisch aufgereinigt. Daher bieten wir außergewöhnlich reine DNA-Fragmente an, die frei von verkürzten oder degradierten Molekülen sind. Unsere einzelnen DNA-Fragmente sind die beste Wahl für Anwendungen von der Elektrophorese (Gel- und Kapillar-) bis hin zur HPLC und weiteren Anwendungen.
Überblick
- Chromatographisch gereinigte einzelne DNA-Fragmente
- Breiter Bereich: 10 bis 20.000 bp
- Scharfe Peaks während der Kapillarelektrophorese, scharfe Banden während der Gelelektrophorese
- Präzise DNA-Konzentration
Spezifikation
Spezifikation
| Geltyp | Agarose |
| Produkttyp | DNA-Fragment |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Größenbereich | 10 bp bis 20000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | NoLimits |
| Menge | 10 μg |