Learn More
Thermo Scientific™ NoLimits 35 bp DNA Fragment
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10713941 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. 10713941
Marke: Thermo Scientific™ SM1411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen ein kundenspezifischer DNA-Größenstandard erforderlich ist, mit NoLimits, einer Sammlung von 36 chromatographisch aufgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp.
NoLimits ist eine Sammlung von 36 hochgereinigten einzelnen DNA-Fragmenten von 10 bis 20.000 bp. Im Gegensatz zu anderen Anbietern, bei denen individuelle Standards durch PCR hergestellt werden, werden Thermo Scientific NoLimits DNA-Fragmente mit speziell entwickelten Plasmiden hergestellt, die durch patentierte Technologie gereinigt werden.
Plasmid-DNA wird durch Thermo Scientific Restriktionsenzyme verdaut, und die einzelnen DNA-Fragmente werden durch Chromatographie aus dem verdauten Gemisch aufgereinigt. Daher bieten wir außergewöhnlich reine DNA-Fragmente an, die frei von verkürzten oder degradierten Molekülen sind. Unsere einzelnen DNA-Fragmente sind die beste Wahl für Anwendungen von der Elektrophorese (Gel- und Kapillar-) bis hin zur HPLC und weiteren Anwendungen.
Überblick
  • Chromatographisch gereinigte einzelne DNA-Fragmente
  • Breiter Bereich: 10 bis 20.000 bp
  • Scharfe Peaks während der Kapillarelektrophorese, scharfe Banden während der Gelelektrophorese
  • Präzise DNA-Konzentration 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geltyp Agarose
Produkttyp DNA-Fragment
Sofort einsatzbereit Nein
Größenbereich 10 bp bis 20000 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produktlinie NoLimits
Menge 10 μg