Learn More
Thermo Scientific™ pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer
Artikelnummer. 10590091 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10590091
Marke: Thermo Scientific™ SO501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Primer für die Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die in die Eco32I-Stelle innerhalb des eco47IR-Gens von pJET1.2 eingefügt wurden, und für das PCR-Kolonie-Screening.
Thermo Scientific Sequenzierprimer sind einsträngige Oligonukleotide mit 5'-Hydroxyl- und 3'-Hydroxyl-Enden. pJET1.2-Sequenzierprimer flankieren die Eco32I-Stelle im eco47IR-Gen des Positivselektion-Klonierungsvektors pJET1.2. Alle Primer werden als wässrige Lösung mit 10 μM geliefert.
Anwendungen
  • Sequenzierung von DNA-Fragmenten, die in die Eco32I-Stelle im eco47IR-Gen des pJET1.2 eingebaut wurden
  • Kolonie-Screening durch PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorwärtssequenzierungsprimer
Inhalt und Lagerung T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10 μM
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 10 μM
Primer pJET
Menge 10 μM
Vektor pJET1.2.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Form Flüssig