Beschreibung
Der pUC19-DNA/MspI (HpaII)-Marker wird für die Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung kleiner linearer Doppelstrang-DNA-Fragmente in Agarose- und nicht denaturierenden Polyacrylamidgelen empfohlen. pUC19-DNA wird mit dem entsprechenden Thermo Scientific Restriktionsenzym vollständig verdaut, dann aufgereinigt und in Lagerpuffer gelöst. Die DNA-Fragmente weisen Blunt oder Sticky Ends auf, je nachdem, welches Restriktionsenzym für die Herstellung der Marker verwendet wird.
pUC19-DNA/Mspl (HpaII)-Marker, gebrauchsfertig, wird mit 6x DNA-Ladefarbstoff vorgemischt und anschließend direkt auf Agarose- und Polyacrylamidgele aufgetragen.
- Größenbestimmung und ungefähre Quantifizierung großer DNA-Fragmente
- Klar abgegrenzte Banden:
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Sofort einsatzbereit | Nein |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Menge | 50 μg |
| Produkttyp | DNA/MSPI (HPAII) Marker |