Learn More
Thermo Scientific™ SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μM, 42 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Transkription-Promotor-Sequenzierprimer sind einzelsträngige Oligonukleotide mit 5'- und 3'-Hydroxylenden. Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von SP6, T3 oder T7 RNA-Polymerase. Die Primer werden als wässrige Lösungen mit 10 μM geliefert.
Die Primer sind komplementär zu den entsprechenden Promotorbereichen von SP6-RNA-Polymerase. Die Primer werden als 10 μM wässrige Lösungen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Promoter | SP6, T3, T7 |
| Produkttyp | Sequenzierprimer |
| Inhalt und Lagerung | SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer, 10 μM (42 μL) Store at –20°C. |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konzentration | 10 μM |
| Primer | SP6. |
| Menge | 10 μM, 42 μL |
| Vektor | pTZ19R, pTZ57R, pBluescript II |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Form | Flüssig |