Learn More
Eisenammoniumsulfat, 12-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537944 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15537944 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15537944 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 198801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.40 €
    236.33 € / 500 Gramm
    Sparen 65.07 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisenammoniumsulfat
Namenshinweis 12-Hydrate
CAS 7783-83-7
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Summenformel FeH28NO20S2
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
PubChem CID 197097
Formelmasse 482.2
Reinheit (%) 99.5%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.71 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FERRIC AMMONIUM SULFATE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: FERRIC AMMONIUM SULFATE