missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisenammoniumsulfat R2-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 74738-17-3 |
| Menge | 1000 ml |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1037702 |
| Summenformel | C11H6Cl2N2 |
| Synonym | 3-2,3-Dichlorphenyl-4-Cyanopyrrol, Fenpiclonil [ISO], 4-2,3-Dichlorphenyl-1h-pyrrol-3-Carbonitril, 4-Cyano-3-2,3-Dichlorphenylpyrrol, 1H-Pyrrol-3-Carbonitril, 4-2,3-Dichlorphenyl, 4-2,3-Dichlorophenylpyrrol-3-Carbonitril, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| InChI-Schlüssel | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| IUPAC-Name | 4-(2,3-Dichlorphenyl)-1H-Pyrrol-3-Carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.083 |
| PubChem CID | 91724 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ferric ammonium sulphate solution R2. European Pharmacopoeia Ref: 1037702 (RP 077)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?