Learn More
Ammoniumsulfat-Lösung aus Eisen EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12930854 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12930854 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12930854 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 015 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    160.95 € / 1000 Milliliter
    Sparen 48.05 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisenammoniumsulfatlösung
Verpackung Flasche
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Konzentration 0.1 M
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4 +].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3 ].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Eisen(3+)Ammoniumdodekahydrat-Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 482.18
PubChem CID 197097  
Menge 1000 ml
Güte Eu. Ph. Referenz