Learn More
Ferric-Carboxymaltose (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30138597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138597 10 g 10 Gramm
30138545 1 g 1 Gramm
30008122 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF30753010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53858-86-9
Summenformel C12H25FeO14
Molekulargewicht (g/mol) 449.16
Synonym Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
IUPAC-Name Eisen (3+); (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Trihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Formelmasse 449.0594