Learn More
Eisenchlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11478791 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11478791
Marke: MP Biomedicals 0215349980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 7705-08-0
Summenformel Cl3Fe
Molekulargewicht (g/mol) 162.20
MDL-Nummer MFCD00011005
InChI-Schlüssel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Eisen(III)-Chlorid, Iron (III) Chloride
IUPAC-Name Eisen(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisenchlorid, wasserfrei
Namenshinweis Chemie
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Formelmasse 162.21
Dichte 2.898 g/cm3 bei 25 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.