missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferritin Antibody (321B-7 (05)), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Ferritin Monoclonal antibody specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ferritin |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 321B-7 (05) |
| Konjugat | Alexa Fluor 750 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Ferritin from human liver. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?