missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferritin Antibody (FTH/2081), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08581APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ferritin Monoclonal antibody specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Ferritin | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15 | |
| Recombinant human Ferritin protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02794) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism | |
| 2495 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FTH/2081 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur