Learn More
Ferritin Antibody (FTH/2081) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18337203 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18337203 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18337203
Marke: Novus Biologicals NBP308581
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Monoclonal specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ferritin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FTH/2081
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.1-0.2 ug/mL
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Ferritin protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ