Learn More
Ferritin Antibody (FTH/2082), DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18587220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18587220 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18587220
Marke: Novus Biologicals NBP308613UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Ferritin Monoclonal antibody specifically detects Ferritin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ferritin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FTH/2082
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Ferritin protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02794)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2495
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ