Learn More
Ferrobor-Pulver, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 17969404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969404 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17969404 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARMFBP20
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Ferroborpulver, 100 Gramm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Menge 100 g
Form Feines Pulver
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %