Learn More
Ferrocenessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ferroceneacetic Acid |
| CAS | 1287-16-7 |
| Summenformel | C12H12FeO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2 |
| SMILES | O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106 |
| IUPAC-Name | Ferrocen, (Carboxymethyl) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.07 |
| Formelmasse | 244.02 |