Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, 0,025 M, Solstice
Artikelnummer. 15645620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15645620 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
15635620 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645620 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 4627050ML
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Redox-Indikator, 0.025 M
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferroin-Indikatorlösung
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Dichte 1,006 g/ml bei 20 °C
Farbe Rot
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 692,52 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate