Learn More
Ferroin-Indikatorlösung, 0.025 M, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120433 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15645620
Marke: Honeywell-Fluka 4627050ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Redox-Indikator, 0.025 M
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14634-91-4
Summenformel C36H24FeN6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 692.53
MDL-Nummer MFCD00036428
InChI-Schlüssel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC-Name Eisen(2+);1,10-Phenanthrolin;Sulfat
SMILES [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferroin-Indikatorlösung
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Strukturformel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 692.52 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.006 g/ml bei 20 °C
Farbe Rot
Menge 50 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ferroin indicator solution
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate