Learn More
Ferrosilicium 75, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482347
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15482347 25 g 25 Gramm
15492347 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15482347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045547.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8049-17-0
MDL-Nummer MFCD00016087
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrosilicon 75
Farbe Grau
Schmelzpunkt >1000°C
Menge 25 g
Form Granulate
UN-Nummer UN1408
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈75% silicon