Learn More
Eisenammoniumsulfat-Hexahydrat,98.5-101.5%, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11432842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432842 1 kg -
11422842 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432842 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252391
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5-101.5%
Summenformel FeH20N2O14S2
Formelmasse 392.1
Reinheit (%) 98.5% to 101.5%
Güte ACS-Reagenz