Learn More
Eisensulfat, 7-Hydrat, Granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
229.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eisensulfat |
Namenshinweis | 7-Hydrat |
Physikalische Form | granular |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Eisen(2+); Sulfat; Heptahydrat |
Formelmasse | 278.02 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.90 kg |