Learn More
Eisensulfat-Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30012327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012327 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF30785010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Menge 10 g
Summenformel Fe . O4 S . 7[H2 O]
Synonym Sulfuric acid, iron(2+) salt, heptahydrate (1:1:7), Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), FerroHepta, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron protosulfate, Iron sulfate (FeSO4) heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O), Iron(2+) sulfate heptahydrate, Iron(II) sulfate heptahydrate, Ironate, Ironfer, Irosul, Presfersul
InChI-Formel InChI=1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Eisen(2+);sulfat;heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 278.015
Formelmasse 277.961