Learn More
Hach Lange™ Eisen, Ferrozine Lösungskissen, 25 mL sample, 0. 009-1.400 mg/L
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Hach Lange FerroZine Eisenreagenzienlösung Kissen, Menge:25 ml, Methode:FerroZine
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mL |
| Testmethode | FerroZine |